Få mere at vide
6-Chloro-2-methoxy-7-deazapurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-methoxy-7-deazapurine |
| CAS | 90057-08-2 |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl N3 O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClN3O/c1-12-7-10-5(8)4-2-3-9-6(4)11-7/h2-3H,1H3,(H,9,10,11) |
| SMIL | COc1nc(Cl)c2cc[nH]c2n1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.6 |
| Formel vægt | 183.0199 |