Få mere at vide
6-chlor-2-iod-3-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405927
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405927 1 g 1g
15415927 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33127.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 188057-26-3 | C5H3ClINO | 255.439 g/mol
2,2'-Dipyridylamin er opnået ved at opvarme en blanding af 2-aminopyridin og 2-brom-(chlor-, jod-)-pyridin med vandfrit zinkchlorid eller med bariumoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ -Dipyridylamin er opnået ved at opvarme en blanding af 2-aminopyridin og 2-brom-(chlor-, jod-)-pyridin med vandfrit zinkchlorid eller med bariumoxid.
Opløselighed Lidt opløselig
(1,3 g/L) (25 °C).
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 188057-26-3
Molekylær formel C5H3ClINO
Molekylvægt (g/mol) 255.439
MDL nummer MFCD07636749
InChI nøgle FWIMPBYPMQSSCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine, 6-chloro-2-iodo-3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo, 2-iodo-6-chloropyridine-3-ol, 3-pyridinol,6-chloro-2-iodo
PubChem CID 23433158
IUPAC navn 6-chlor-2-iodpyridin-3-ol
SMIL C1=CC(=NC(=C1O)I)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Smeltepunkt 191°C to 193°C
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly Soluble (1.3g/L) (25°C).
Formel vægt 255.44
Procent renhed 98%