Få mere at vide
6-klor-2-hexanon, 98%
Artikelnummer. 15490298
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490298 5 g 5g
15400308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53462.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 10226-30-9 | C6H11ClO | 134,603 g/mol
6-chlor-2-hexanon i syntesen af keto-analogerne begyndte med 6-chlor-2-hexanon. Substituerede 7-(oxoalkyl)theophylliner blev syntetiseret ved alkylering af de respektive theophylliner med 6-chlor-2-hexanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-chlor-2-hexanon i syntesen af keto-analogerne begyndte med 6-chlor-2-hexanon. Substituerede 7-(oxoalkyl)theophylliner blev syntetiseret ved alkylering af de respektive theophylliner med 6-chlor-2-hexanon.
Opløselighed Uopløseligt i vand
, opløseligt i chloroform (chloroform, kulstof), n-heptan, ethanol, butanol osv.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10226-30-9
Molekylær formel C6H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 134.603
MDL nummer MFCD00191625
InChI nøgle CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-hexanone, 1-chloro-5-hexanone, 2-hexanone, 6-chloro, 1-chlorohexan-5-one, 1-chlorohexane-5-one, 4-chlorobutyl methyl ketone, chlorohexanone, 1-chloro-hexan-5-one, 6-chloro-hexan-2-one, 6-chloranylhexan-2-one
PubChem CID 82468
IUPAC navn 6-chlorhexan-2-on
SMIL CC(=O)CCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2-hexanone
Tæthed 1.02
Kogepunkt 86°C (16 mmHg)
Flammepunkt 91°C (196°F)
Brydningsindeks 1.4435
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water,soluble in chloroform (chloroform,carbon),n-heptane,ethanol,butanol,etc.
Formel vægt 134.61
Procent renhed 98%