Få mere at vide
6-Chloro-2-hexanone, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10245811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10245811 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10245811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 343690250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 10226-30-9
Molekylær formel C6H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 134.603
MDL nummer MFCD00191625
InChI nøgle CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-hexanone, 1-chloro-5-hexanone, 2-hexanone, 6-chloro, 1-chlorohexan-5-one, 1-chlorohexane-5-one, 4-chlorobutyl methyl ketone, chlorohexanone, 1-chloro-hexan-5-one, 6-chloro-hexan-2-one, 6-chloranylhexan-2-one
PubChem CID 82468
IUPAC navn 6-chlorohexan-2-one
SMIL CC(=O)CCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2-hexanone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel H3CCO(CH2)4Cl
Brydningsindeks 1.4425 to 1.4445
Mængde 25 g
Formel vægt 134.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-2-hexanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.