Få mere at vide
6-chlor-2-fluorpurin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-fluoropurine |
| Smeltepunkt | 151 °C til 153 °C |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 172.55 |
| Procent renhed | 97% |