Få mere at vide
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11456326
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11456326
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23113.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 261762-91-8
Molekylær formel C7H6ClFO
Molekylvægt (g/mol) 160.57
MDL nummer MFCD01631376
InChI nøgle HCZRPIVKIPIGDM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773684
IUPAC navn 6-chloro-2-fluoro-3-methylphenol
SMIL CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol
Smeltepunkt 46°C to 49°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Synonym 6-chloro-2-fluoro-m-cresol, acmc-20alzj, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl phenol, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl-phenol, phenol,6-chloro-2-fluoro-3-methyl, phenol, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl
Formel vægt 160.58
Procent renhed ≥97%