Få mere at vide
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445990
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11445990
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26558.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886502-19-8
Molekylær formel C8H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 169.583
MDL nummer MFCD06660186
InChI nøgle ZZIYYBYHLBGXCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile,6-chloro-2-fluoro-3-methyl, 6-chloro-2-fluoro-3-methylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 17750749
IUPAC navn 6-chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 56°C to 58°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 169.59
Procent renhed 97%