Få mere at vide
6-Chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClF3N/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(15,16)17)6-12(18-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2 |
| Formel vægt | 271.0376 |