Få mere at vide
6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenyl-quinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-14-18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(19(14)20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2 |
| Formel vægt | 304.017 |