Få mere at vide
6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)quinazoline 3-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)quinazoline 3-Oxide |
| CAS | 60656-74-8 |
| Molekylær formel | C15H9Cl2FN2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Midazolam Impurity 29 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9Cl2FN2O/c16-8-14-19-13-6-5-9(17)7-11(13)15(20(14)21)10-3-1-2-4-12(10)18/h1-7H,8H2 |
| SMIL | [O-][n+]1c(CCl)nc2ccc(Cl)cc2c1c3ccccc3F |
| IUPAC navn | 6-chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)-3-oxidoquinazolin-3-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.15 |
| Formel vægt | 322.0076 |