missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)-1,2-dihydroquinazoline 3-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30348797
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348797 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348797 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3658405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)-1,2-dihydroquinazoline 3-Oxide
CAS 60656-72-6
Molekylær formel C15H11Cl2FN2O
Mængde 5 g
Synonym 2-Chloromethyl-4-(2-fluorophenyl)-6-chloro-1,2-dihydroquinazoline 3-Oxide
InChI formel InChI=1S/C15H11Cl2FN2O/c16-8-14-19-13-6-5-9(17)7-11(13)15(20(14)21)10-3-1-2-4-12(10)18/h1-7,14,19H,8H2
SMIL [O-][N+]1=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3NC1CCl
IUPAC navn 6-chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)-3-oxido-1,2-dihydroquinazolin-3-ium
Molekylvægt (g/mol) 325.17
Formel vægt 324.0232
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.