Få mere at vide
6-chlor-2-benzoxazolthiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10581521 5 g Glasflaske 5g
10247130 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297300050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22876-20-6 | Molekylformel: C7H4ClNOS | Molekylvægt: 185,63 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22876-20-6
Molekylær formel C7H4ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 185.63
MDL nummer MFCD01456482
InChI nøgle HAASPZUBSZGCKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1,3-benzoxazole-2-thiol, 6-chloro-2-mercaptobenzoxazole, 6-chloro-2-benzoxazolethiol, 6-chlorobenzo d oxazole-2-thiol, 2-mercapto-6-chlorobenzoxazole, 6-chlorobenzoxazole-2 3h-thione, 6-chlorobenzo d oxazole-2 3h-thione, 6-chloro-benzooxazole-2-thiol, pubchem8714, 6-chlorobenzoxazole-2-thiol
PubChem CID 2119214
IUPAC navn 6-chlor-3H-1,3-benzoxazol-2-thion
SMIL C1=CC2=C(C=C1Cl)OC(=S)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2-benzoxazolethiol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 229,0 °C til 232,0 °C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i opløsninger af baser, opløselige i ethanol
Formel vægt 185.63
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle