Få mere at vide
6-Chloro-2-(6-methyl-3-pyridinyl)-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,8-naphthyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-(6-methyl-3-pyridinyl)-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,8-naphthyridine |
| CAS | 646459-41-8 |
| Molekylær formel | C21 H16 Cl N3 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,8-Naphthyridine, 6-chloro-2-(6-methyl-3-pyridinyl)-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, 6-Chloro-2-(6-methyl-3-pyridyl)-3-(4-methylsulfonylphenyl)-1,8-naphthyridine, Naphthyridine Etoricoxib |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16ClN3O2S/c1-13-3-4-15(11-23-13)20-19(10-16-9-17(22)12-24-21(16)25-20)14-5-7-18(8-6-14)28(2,26)27/h3-12H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cn1)c2nc3ncc(Cl)cc3cc2c4ccc(cc4)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 6-chloro-2-(6-methylpyridin-3-yl)-3-(4-methylsulfonylphenyl)-1,8-naphthyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.89 |
| Formel vægt | 409.0652 |