missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenoxy)quinoxaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-(4-hydroxyphenoxy)quinoxaline |
| CAS | 76578-79-5 |
| Molekylær formel | C14H9ClN2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenol, 4-[(6-Chloroquinoxalin-2-yl)oxy]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClN2O2/c15-9-1-6-12-13(7-9)16-8-14(17-12)19-11-4-2-10(18)3-5-11/h1-8,18H |
| SMIL | Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.69 |
| Formel vægt | 272.0353 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?