missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-2,4-dimethylnicotinonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2,4-dimethylnicotinonitrile |
| CAS | 101251-72-3 |
| Molekylær formel | C8H7N2Cl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN2/c1-5-3-8(9)11-6(2)7(5)4-10/h3H,1-2H3 |
| SMIL | CC1=CC(=NC(=C1C#N)C)Cl |
| IUPAC navn | 6-chloro-2,4-dimethylpyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.6 |
| Formel vægt | 166.0298 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?