Få mere at vide
6-chlor-2,4-dimethoxypyrimidin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450287 25 g 25g
11430287 1 g 1g
11440287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21696.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6320-15-6 | C6H7ClN2O2 | 174.58 g/mol
Det bruges til syntese af silyl- og stannylpyrimidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af silyl- og stannylpyrimidiner.
Opløselighed Opløselig i
chloroform, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6320-15-6
Molekylær formel C6H7ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.58
MDL nummer MFCD00006068
InChI nøgle JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2,4-dimethoxypyrimidine, 2,4-dimethoxy-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethoxy, 4-chloro-2,6-dimethoxy-pyrimidine, pubchem16350, acmc-209ndu, 4-chlor-2,6-dimethoxypyrimidin, 4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidin, 2,6-dimethoxy-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethixypyrimidine
PubChem CID 80600
IUPAC navn 4-chlor-2,6-dimethoxypyrimidin
SMIL COC1=CC(Cl)=NC(OC)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Smeltepunkt 71°C to 73°C
Mængde 25 g
Beilstein 137581
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol.
Formel vægt 174.59
Procent renhed ≥98%