Få mere at vide
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-methanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethylimidazo[1,2-a]pyridi |
| CAS | 365213-33-8 |
| Molekylær formel | C16 H15 Cl2 N3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15Cl2N3/c1-20(2)10-14-16(11-3-5-12(17)6-4-11)19-15-8-7-13(18)9-21(14)15/h3-9H,10H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)Cc1c(nc2ccc(Cl)cn12)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | 1-[6-chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-N,N-dimethylmethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.22 |
| Formel vægt | 319.0643 |