missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 88964-99-2 |
| Molekylær formel | C13 H8 Cl2 N2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2N2/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-8-17-7-11(15)5-6-13(17)16-12/h1-8H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)c2cn3cc(Cl)ccc3n2 |
| IUPAC navn | 6-chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.12 |
| Formel vægt | 262.0065 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?