missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide |
| CAS | 82626-73-1 |
| Molekylær formel | C15 H11 Cl2 N3 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11Cl2N3O/c16-10-3-1-9(2-4-10)15-12(7-13(18)21)20-8-11(17)5-6-14(20)19-15/h1-6,8H,7H2,(H2,18,21) |
| SMIL | NC(=O)Cc1c(nc2ccc(Cl)cn12)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | 2-[6-chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.17 |
| Formel vægt | 319.0279 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?