missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-2,3-dimethyl-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30135948
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135948 50 mg
30011402 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36723050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75524-10-6
Molekylær formel C15 H14 Cl N2 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 293.191
Synonym 5-chloro-1,2-dimethyl-3-phenyl-1H-Benzimidazolium Chloride, Clobazam impurity
IUPAC navn 5-chloro-1,2-dimethyl-3-phenylbenzimidazol-3-ium;chloride
SMIL [Cl-].Cc1[n+](c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3n1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2,3-dimethyl-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium Chloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14ClN2.ClH/c1-11-17(2)14-9-8-12(16)10-15(14)18(11)13-6-4-3-5-7-13;/h3-10H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 292.053
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.