Få mere at vide
6-Chloro-2,3-dimethoxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2,3-dimethoxypyridine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO2/c1-10-5-3-4-6(8)9-7(5)11-2/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vægt | 173.0244 |