missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6'-Chloro-2',3'-dihydro-spiro[1,3-dioxolane-2,4'-[4H]thieno[3,2-e][1,2]thiazine] 1',1'-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6'-Chloro-2',3'-dihydro-spiro[1,3-dioxolane-2,4'-[4H]thieno[3,2-e][1,2]thiazine] 1',1'-Dioxide |
| CAS | 1206597-10-5 |
| Molekylær formel | C8H8ClNO4S2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO4S2/c9-6-3-5-7(15-6)16(11,12)10-4-8(5)13-1-2-14-8/h3,10H,1-2,4H2 |
| SMIL | ClC(S1)=CC2=C1S(NCC23OCCO3)(=O)=O |
| IUPAC navn | 6-chloro-2,3-dihydrospiro[thieno[3,2-e][1,2]thiazine-4,2'-[1,3]dioxolane] 1,1-dioxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.74 |
| Formel vægt | 280.96 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?