missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole-5-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1427360-50-6 |
| Molekylær formel | C22 H28 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16+,18+,20-,21-,22+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (8S,10S,13S,14R,16S,17S)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.455 |
| Formel vægt | 356.199 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?