missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-2,1,3-benzoselenadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 6343-86-8 |
| Molekylær formel | C6 H3 Cl N2 Se |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN2Se/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H |
| SMIL | Clc1ccc2n[se]nc2c1 |
| IUPAC navn | 5-chloro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.51 |
| Formel vægt | 217.915 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?