Få mere at vide
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 23002-51-9 |
| Molekylær formel | C5H3ClN4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClN4/c6-5-7-1-3-2-8-10-4(3)9-5/h1-2H,(H,7,8,9,10) |
| SMIL | Clc1ncc2cn[nH]c2n1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.56 |
| Formel vægt | 154.0046 |