Få mere at vide
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile |
| CAS | 1935287-10-7 |
| Molekylær formel | C7H3ClN4 |
| MDL nummer | MFCD26516651 |
| Mængde | 50 mg |
| SMIL | N#CC1=NNC2=NC(Cl)=CC=C21 |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.58 |
| Procent renhed | 98% |