Få mere at vide
6-Chloro-1-methyl-4-phenylquinazolin-2(1H)-one, Mikromol
Beskrivelse
6-Chloro-1-methyl-4-phenylquinazolin-2(1H)-one, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone |
| CAS | 20927-53-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H11 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2(1H)-Quinazolinone, 6-chloro-1-methyl-4-phenyl-, 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone, 1-Methyl-4-phenyl-6-chloro-2(1H)-quinazolinone, 1-Methyl-4-phenyl-6-chloro-2-quinazolinone, 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolone, 6-Chloro-4-phenyl-1-methyl-2(1H)-quinazolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O/c1-18-13-8-7-11(16)9-12(13)14(17-15(18)19)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN1C(=O)N=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13 |
| Vis mere |