Få mere at vide
6-klor-1-hexyn, 98%
Artikelnummer. 15410338
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410338 25 mL 25ml
15400338 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53476.AC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10297-06-0 | C6H9Cl | 116,59 g/mol
6-Chloro-1-hexyn anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Chloro-1-hexyn anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10297-06-0
Molekylær formel C6H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 116.59
MDL nummer MFCD00013697
InChI nøgle ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexyne, 5-hexynechloride, 1-hexyne,6-chloro, 1-hexyne, 6-chloro, 5-hexynyl chloride, 1-chloro-5-hexyne, 6-chloro-hex-1-yne, acmc-1boe0, zukocgmvjuxija-uhfffaoysa
PubChem CID 272001
IUPAC navn 6-chlorhex-1-yn
SMIL ClCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-1-hexyne
Tæthed 0.962
Kogepunkt 83 °C (95 mmHg)
Flammepunkt 37 °C (99 °F)
Lineær formel Cl(CH2)4C≡CH
Brydningsindeks 1.451
Mængde 25 mL
FN nummer UN1993
Formel vægt 116.59
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-1-hexyne
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-1-hexyne