Få mere at vide
6-chloro-1-hexene 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10260123 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10260123 5 g Glass bottle 5g
10270123 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10260123 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380920050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 928-89-2
MDL nummer MFCD00039391
InChI nøgle BLMIXWDJHNJWDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexene, 1-hexene, 6-chloro, 5-hexenyl chloride, 6-chlorohexene, chloro-1-hex, 6-chloro-1-hexen, 1-chloro-5-hexene, 1-chlorohex-5-ene, acmc-20alz4, 5-hexen-1-yl chloride
PubChem CID 70233
IUPAC navn 6-chlorohex-1-ene
SMIL C=CCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-1-hexene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9070g/mL
Kogepunkt 131°C
Flammepunkt 29°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H11Cl
Lineær formel CH2CH(CH2)4Cl
Brydningsindeks 1.4360 to 1.438
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.907
Molekylvægt (g/mol) 118.61
Formel vægt 118.61
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-1-hexene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.