Få mere at vide
6-chlor-1-hexen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430168 25 g 25g
15420168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53396.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-89-2 | C6H11Cl | 118.604 g/mol
6-Chloro-1-hexen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Chloro-1-hexen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-89-2
Molekylær formel C6H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 118.604
MDL nummer MFCD00039391
InChI nøgle BLMIXWDJHNJWDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexene, 1-hexene, 6-chloro, 5-hexenyl chloride, 6-chlorohexene, chloro-1-hex, 6-chloro-1-hexen, 1-chloro-5-hexene, 1-chlorohex-5-ene, acmc-20alz4, 5-hexen-1-yl chloride
PubChem CID 70233
IUPAC navn 6-chlorhex-1-en
SMIL C=CCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-1-hexene
Tæthed 0.896
Kogepunkt 135°C to 136°C
Flammepunkt 29°C (84°F)
Lineær formel Cl(CH2)4CH=CH2
Brydningsindeks 1.438
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 118.61
Procent renhed 97%