missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-klor-1-hexanol, TRC

Artikelnummer. 30351111
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351111 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367475250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-1-hexanol
CAS 2009-83-8
Molekylær formel C6H13ClO
Mængde 250 g
Synonym 1-Chloro-6-hexanol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol, Hexamethylene Chlorohydrin, NSC 3700, ω-Chlorohexanol
InChI formel InChI=1S/C6H13ClO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
SMIL OCCCCCCCl
IUPAC navn 6-chlorohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 136.62
Formel vægt 136.0655
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.