Få mere at vide
6-klor-1-hexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-1-hexanol |
| CAS | 2009-83-8 |
| Molekylær formel | C6H13ClO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Chloro-6-hexanol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol, Hexamethylene Chlorohydrin, NSC 3700, ω-Chlorohexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13ClO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2 |
| SMIL | OCCCCCCCl |
| IUPAC navn | 6-chlorohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.62 |
| Formel vægt | 136.0655 |