missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-1-benzofuran-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30368440
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368440 250 mg
30363101 1 g
30357205 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367265250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 442125-04-4
Molekylær formel C9H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 196.59
Synonym 6-Chloro-2-benzofurancarboxylic Acid
IUPAC navn 6-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)c1oc2cc(Cl)ccc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-1-benzofuran-2-carboxylic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H5ClO3/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)13-7(5)4-6/h1-4H,(H,11,12)
Formel vægt 195.9927
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.