Få mere at vide
6-klor-1,3-dimethyluracil, TRC
Artikelnummer. 30366374
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30366374 1 g
1 options
Artikelnummer. 30366374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5960401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-1,3-dimethyluracil
CAS 6972-27-6
Molekylær formel C6H7ClN2O2
Mængde 1 g
Synonym 6-Chloro-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-6-chlorouracil, 4-Chloro-1,3-dimethyluracil, 6-Chloro-1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrimidine, 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione, 6-Chloro-1,3-dimethyluracil, NSC 61919
InChI formel InChI=1S/C6H7ClN2O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,1-2H3
SMIL CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)Cl
IUPAC navn 6-chloro-1,3-dimethylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 174.58
Formel vægt 174.0196