Få mere at vide
6-klor-1,3-dimethyluracil, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-1,3-dimethyluracil |
| Smeltepunkt | 109 °C til 111 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 144393 |
| Formel vægt | 174.59 |
| Procent renhed | 97% |