Få mere at vide
6-Chloro-1,3-dimethyluracil, 97%
Artikelnummer. 11415083
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415083 1 g 1g
11425083 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12755.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6972-27-6 | C6H7ClN2O2 | 174.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6972-27-6
Molekylær formel C6H7ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.58
MDL nummer MFCD00038066
InChI nøgle VATQPUHLFQHDBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1,3-dimethyluracil, 6-chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1,3-dimethyl-6-chlorouracil, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl, 6-chloro-2,4-dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4-1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, acmc-209oan, 1,3-dimethyl-4-chlorouracil
PubChem CID 81442
IUPAC navn 6-chlor-1,3-dimethylpyrimidin-2,4-dion
SMIL CN1C(Cl)=CC(=O)N(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Smeltepunkt 109°C to 111°C
Mængde 1 g
Beilstein 144393
Formel vægt 174.59
Procent renhed 97%