Få mere at vide
6-chlor-1,3-benzoxazol-2(3H)-on, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10798722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10798722 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10798722 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297260050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS 19932-84-4
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 192,0 °C til 193,0 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H4ClNO2
MDL nummer MFCD00463914
Mængde 5 g
Synonym 6-chloro-2-benzoxazolinone, 6-chlorobenzoxazolone, 2 3h-benzoxazolone, 6-chloro, 6-chloro-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-chlorobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-chlorobenzoxazolinone, 6-chloro-2-benzoxazolone, 6-chloro-1,3-benzoxazol-2-ol, 2-benzoxazolinone, 6-chloro, 6-chloro-2,3-dihydrobenzoxazol-2-one
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: ethanol, methanol, eddikesyre, chcl3
InChI nøgle MATCZHXABVLZIE-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
IUPAC navn 6-chlor-3H-1,3-benzoxazol-2-on
Molekylvægt (g/mol) 169.56
PubChem CID 29858
Formel vægt 169.57
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver