Få mere at vide
6-chlor-1,3-benzothiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471674
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10471674 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10471674 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB04800DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-amine
CAS 95-24-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H5ClN2S
MDL nummer MFCD00053557
Mængde 1 g
Synonym 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
InChI nøgle VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
IUPAC navn 6-chlor-1,3-benzothiazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 184.641
PubChem CID 7226
Formel vægt 184.65
Procent renhed 97%