missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, TRC

Artikelnummer. 30365047
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365047 50 mg
30360392 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36462550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 70-10-0
Molekylær formel C7 H4 Cl N O S
Molekylvægt (g/mol) 185.63
Synonym 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 6-chloro-, 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 6-chloro- (7CI,8CI), 6-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 6-Chloro-1,2-benzisothiazole-3-one, 6-Chloro-1,2-benzisothiazolin-3-one, 6-Chloro-1,2-benzoisothiazol-3-one, FER 1443, Landromil, Ticlaton, Ticlatone
IUPAC navn 6-chloro-1,2-benzothiazol-3-one
SMIL Clc1ccc2C(=O)NSc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNOS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-9-7(5)10/h1-3H,(H,9,10)
Formel vægt 184.9702
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.