Få mere at vide
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClN4O/c6-3-1-2-4-7-8-5(11)10(4)9-3/h1-2H,(H,8,11) |
| Formel vægt | 169.9995 |