missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Carboxyhexylphosphocholine p-Nitrophenyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Carboxyhexylphosphocholine p-Nitrophenyl Ester |
| CAS | 73785-43-0 |
| Molekylær formel | C17 H27 N2 O8 P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethanaminium, 2-[[hydroxy[[6-(4-nitrophenoxy)-6-oxohexyl]oxy]phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, 6-Carboxyhexylphosphocholine p-Nitrophenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27N2O8P/c1-19(2,3)12-14-26-28(23,24)25-13-6-4-5-7-17(20)27-16-10-8-15(9-11-16)18(21)22/h8-11H,4-7,12-14H2,1-3H3 |
| SMIL | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | [6-(4-nitrophenoxy)-6-oxohexyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.38 |
| Formel vægt | 418.1505 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?