Få mere at vide
6-Carboxyfluorescein, TRC
Artikelnummer. 30361479
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361479 100 mg
30352022 250 mg
30356738 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361479 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC178325100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3301-79-9
Molekylær formel C21 H12 O7
Molekylvægt (g/mol) 376.32
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Carboxyfluorescein
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
Formel vægt 376.0583