Få mere at vide
6-Carboxyfluorescein-4',5'-bis(2,2,2-trifluoroacetato)-di Mercurate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Carboxyfluorescein-4',5'-bis(2,2,2-trifluoroacetato)-di Mercurate |
| CAS | 1036218-76-4 |
| Molekylær formel | C25H10F6Hg2O11 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H10O7.2C2HF3O2.2Hg/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21;2*3-2(4,5)1(6)7;;/h1-7,22-23H,(H,24,25);2*(H,6,7);;/q;;;2*+1/p-2 |
| SMIL | OC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)c([Hg]OC(=O)C(F)(F)F)c4Oc5c([Hg]OC(=O)C(F)(F)F)c(O)ccc35)c2c1 |
| IUPAC navn | [6-carboxy-3',6'-dihydroxy-3-oxo-5'-[(2,2,2-trifluoroacetyl)oxymercurio]spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-4'-yl]-(2,2,2-trifluoroacetyl)oxymercury |
| Molekylvægt (g/mol) | 1001.51 |
| Formel vægt | 1003.954 |