missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Carbamoyl-pyridine-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30351131
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351131 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351131 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1764185MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Carbamoyl-pyridine-2-carboxylic Acid
CAS 97310-93-5
Molekylær formel C7H6N2O3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O3/c8-6(10)4-2-1-3-5(9-4)7(11)12/h1-3H,(H2,8,10)(H,11,12)
SMIL NC(C1=NC(C(O)=O)=CC=C1)=O
IUPAC navn 6-carbamoylpyridine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 166.13
Formel vægt 166.0378
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.