missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Carbamoyl-pyridine-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Carbamoyl-pyridine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 97310-93-5 |
| Molekylær formel | C7H6N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O3/c8-6(10)4-2-1-3-5(9-4)7(11)12/h1-3H,(H2,8,10)(H,11,12) |
| SMIL | NC(C1=NC(C(O)=O)=CC=C1)=O |
| IUPAC navn | 6-carbamoylpyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.13 |
| Formel vægt | 166.0378 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?