missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Mikromol™
Beskrivelse
6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| CAS | 1330172-81-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H30 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Hexanamide, 6-(butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine Related Compound A, Bupivacaine Hydrochloride Impurity E, Bupivacaine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30N2O/c1-4-5-13-19-14-8-6-7-12-17(21)20-18-15(2)10-9-11-16(18)3/h9-11,19H,4-8,12-14H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMIL | CCCCNCCCCCC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC navn | 6-(butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?