missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Butoxy-2,4-diiodo-3H-xanthen-3-one, TRC

Artikelnummer. 30331282
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331282 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28186525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Butoxy-2,4-diiodo-3H-xanthen-3-one
CAS 161728-47-8
Molekylær formel C17 H14 I2 O3
Mængde 25 mg
Synonym 3-Butoxy-5,7-diiodo-6-fluorone, 5,7-Diiodo-3-butoxy-6-fluorone, H-NU 470
InChI formel InChI=1S/C17H14I2O3/c1-2-3-6-21-12-5-4-10-7-11-8-13(18)16(20)15(19)17(11)22-14(10)9-12/h4-5,7-9H,2-3,6H2,1H3
SMIL CCCCOc1ccc2C=C3C=C(I)C(=O)C(=C3Oc2c1)I
IUPAC navn 6-butoxy-2,4-diiodoxanthen-3-one
Molekylvægt (g/mol) 520.1
Formel vægt 519.903
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.