Få mere at vide
6-Bromovanillin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromovanillin |
| CAS | 60632-40-8 |
| Molekylær formel | C8H7BrO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 6-Bromovanillin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-8-2-5(4-10)6(9)3-7(8)11/h2-4,11H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(C=O)c(Br)cc1O |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.04 |
| Formel vægt | 229.9579 |