Få mere at vide
6-Bromothiochroman-4-one, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromothiochroman-4-one |
| Smeltepunkt | 66 °C til 69 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 243.12 |
| Procent renhed | 95% |