Få mere at vide
6-Bromoquinoxalin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10019131
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10019131 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10441874 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10019131 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC11710DA
Kemiske identifikatorer
CAS 50998-17-9
Molekylær formel C8H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 209.05
MDL nummer MFCD00837757
InChI nøgle NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
PubChem CID 610939
IUPAC navn 6-bromquinoxalin
SMIL BrC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromoquinoxaline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 209.05
Procent renhed 97%